Läs mer
Erbium(III) sulfate octahydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. 11399227
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399227 50 g 50g
11389227 5 g 5g
11309237 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040092.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10031-52-4
Erbium(III)sulfatoktahydrat används som färgämne i glastillverkning och porslinsemaljglasyrer. Erbiumsulfat med hög renhet används som dopningsmedel vid tillverkning av optisk fiber.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-52-4
MDL-nummer MFCD00149696
Synonym erbium sulfate octahydrate, dierbium trisulfate octahydrate, erbium sulfate er2 so4 3 octahydrate, erbium sulfate hydrate er2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, erbium 3+ salt 3:2 , octahydrate, erbium sulfate, erbium sulfate-water 2/3/8, erbium iii sulfate octahydrate reo, dierbium 3+ ion octahydrate trisulfate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium(III) sulfate octahydrate
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 766.82 (622.70 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.205 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.