Läs mer
Erbium(III) sulfate octahydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7050961
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
Produktkod. 11389227
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040092.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10031-52-4
Erbium(III)sulfatoktahydrat används som färgämne i glastillverkning och porslinsemaljglasyrer. Erbiumsulfat med hög renhet används som dopningsmedel vid tillverkning av optisk fiber.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-52-4
MDL-nummer MFCD00149696
Synonym erbium sulfate octahydrate, dierbium trisulfate octahydrate, erbium sulfate er2 so4 3 octahydrate, erbium sulfate hydrate er2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, erbium 3+ salt 3:2 , octahydrate, erbium sulfate, erbium sulfate-water 2/3/8, erbium iii sulfate octahydrate reo, dierbium 3+ ion octahydrate trisulfate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium(III) sulfate octahydrate
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 766.82 (622.70 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.205 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.