Läs mer
Erbiumbitar, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11370659
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Förpackad under argon i glasflaska
Förpackat under argon i en glasflaska
Glasflaska under argon
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11370659 10 g Glasflaska under argon 10g
11380659 1 g Förpackat under argon i en glasflaska 1g
11360659 50 g Förpackad under argon i glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11370659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 000111.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-52-0 | Eh | 167,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-52-0
Molekylformel Er
Molekylvikt (g/mol) 167.26
MDL-nummer MFCD00010987
InChI-nyckel UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC-namn erbium
LEDER [Er]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium
Färg Silver till grått
Namnnotering Innehåll av extrema jordartsmetalloxider
Utseende Silver Gray-bitar
Densitet 9,066 g/cm3
Kvantitet 10 g
Förpackning Glasflaska under argon
Analysprocentintervall 99,9 % (REO)
Form Pjäser
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.