Läs mer
Erbiumstav, 6,35 mm (0,25 tum) diameter, 99,9 % (metallbas exklusive Ta)
Produktkod. 11313818
Change view
Kvantitet:
10 mm
25 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
10mm
25mm
50mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313818 10 mm 10mm
11303818 25 mm 25mm
11393808 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11313818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040287.HF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Form: Cirka 0,29 g/mm, Gjuten stav, diametern är ungefärlig | CAS: 7440-52-0 | Eh | 167,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-52-0
Molekylformel Er
Molekylvikt (g/mol) 167.26
MDL-nummer MFCD00010987
InChI-nyckel UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC-namn erbium
LEDER [Er]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium
Färg Silver till grått
Fysisk form Cast Rod
Kvantitet 10 mm
Analysprocentintervall 99.9% (Metals basis excluding Ta)
Odör Odorless
Utseende Silver Gray rod
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.