Läs mer
Erbiumstav, 6,35 mm (0,25 tum) diameter, 99,9 % (metallbas exklusive Ta)
Produktkod. 11393808
Change view
Kvantitet:
10 mm
25 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
10mm
25mm
50mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393808 50 mm 50mm
11313818 10 mm 10mm
11303818 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040287.DJ
 Begränsad artikel
I lager
Form: Cirka 0,29 g/mm, Gjuten stav, diametern är ungefärlig | CAS: 7440-52-0 | Eh | 167,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-52-0
Molekylformel Er
Molekylvikt (g/mol) 167.26
MDL-nummer MFCD00010987
InChI-nyckel UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC-namn erbium
LEDER [Er]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium
Färg Silver till grått
Fysisk form Cast Rod
Kvantitet 50 mm
Analysprocentintervall 99,9 % (Metallbas exklusive Ta)
Odör Luktfritt
Förpackning Mylar under argon
Utseende Silvergrå stav
Densitet 9,066 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.