Läs mer
Erbium Standard: Er @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3, VHG™
Produktkod. 17958299
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17958299 50 ml
17918459 250 ml
17948299 100 ml
17949159 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17958299 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPERN50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Erbiumstandard: Er @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium
CAS 7440-52-0
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Erbium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Er
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Er
InChI formel InChI=1S/Er
LEDER [Er]
IUPAC-namn erbium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 167.259
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 165,93 g/mol