Läs mer
Erbiumstandard: Er @ 10000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 30002982
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30002982 250 ml
30002958 500 ml
30003067 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30002982 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTERN250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Erbiumstandard: Er @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium
CAS 7440-52-0
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Erbium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Er
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Er
InChI formel InChI=1S/Er
LEDER [Er]
IUPAC-namn erbium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 167.259
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 165,93 g/mol