Läs mer
Erbium Standard For ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15225926 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15225926 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 15225926 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLER21BY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Er1μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erbium Standard
Namnnotering ICP/MS
Förpackning Triple-leached LDPE bottle
CAS 7440-52-0, 7732-18-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Analyt- eller komponentnamn Erbium Standard
Fysisk form Fluid
Molekylformel Er
MDL-nummer MFCD00010987
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Er]
Element Er
IUPAC-namn erbium
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 167.26
PubChem CID 23980
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:33379
Kvalitet Claritas PPT
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only