Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Erbstatin Analog
Produktkod. 15484179
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15484179 5 mg 5mg
15404189 10 mg 10mg
15494179 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15484179 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61612.#0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
En inhibitor av EGF-receptorassocierat tyrosinkinas
En inhibitor av EGF-receptorassocierat tyrosinkinas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63177-57-1
Molekylformel C10H10O4, C10H10O4
Synonym Metyl 2,5-dihydroxicinnamat
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Gult
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) En inhibitor av EGF-receptorassocierat tyrosinkinas
Formel vikt 194,19 g/mol
Löslighet Löslig i metanol eller 0,1 M NaOH; Olösligt i vatten
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
InChI-nyckel BQCNSTFWSKOWMA-GORDUTHDSA-N
LEDER COC(=O)\C=C\C1=CC(O)=CC=C1O
IUPAC-namn methyl (2E)-3-(2,5-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate
Molekylvikt (g/mol) 194.19
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.