Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Erbstatin Analog
Produktkod. 15494179
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
Produktkod. 15494179
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61612.M^
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En inhibitor av EGF-receptorassocierat tyrosinkinas
En inhibitor av EGF-receptorassocierat tyrosinkinas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63177-57-1
Molekylformel C10H10O4
Synonym Methyl 2,5-dihydroxycinnamate
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Beskrivning Yellow
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
För användning med (applikation) An inhibitor of the EGF receptor associated tyrosine kinase
Formel vikt 194.19g/mol
Löslighet Soluble in methanol or 0.1M NaOH; Insoluble in water
Produkttyp Signal Transduction Reagent
Form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.