Läs mer
Ercalcidiol, MedChemExpress
Produktkod. 16491919
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491919 1 mg 1mg
16470498 5 mg -
16458038 10 mg -
16453746 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491919 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY32349
MedChemExpress Ercalcidiol is a metabolite of vitamin D2, is regarded as an indicator of vitamin D nutritional status.
Ercalcidiol is a metabolite of vitamin D2, is regarded as an indicator of vitamin D nutritional status.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ercalcidiol
CAS 21343-40-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H44O2
Kvantitet 1 mg
Synonym 25-hydroxy Vitamin D2
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.34 mM)
LEDER C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](/C=C/[C@@H](C(C)(O)C)C)C)CCC/2)[H]
Molekylvikt (g/mol) 412.65
Formel vikt 412.65
Procent renhet 98.45%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation