Läs mer
Ercalcitriol, MedChemExpress
Produktkod. 16480498
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16480498 5 mg
16468038 10 mg
16463746 25 mg
16401929 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16480498 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY32350
MedChemExpress Ercalcitriol (1α,25-Dihydroxy Vitamin D2) is an active metabolite of vitamin D2.
Ercalcitriol (1α,25-Dihydroxy Vitamin D2) is an active metabolite of vitamin D2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ercalcitriol
CAS 60133-18-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H44O3
Kvantitet 5 mg
Synonym 1α,25-Dihydroxy Vitamin D2
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.65 mM)
LEDER C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](/C=C/[C@@H](C(C)(O)C)C)C)CCC/2)[H])O)O
Molekylvikt (g/mol) 428.65
Formel vikt 428.65
Procent renhet 95.37%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism