Läs mer
Erdafitinib, MedChemExpress
Produktkod. 16490068
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490068 5 mg 5mg
16457598 10 mg -
16443617 50 mg 50mg
16487516 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490068 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18708
MedChemExpress Erdafitinib (JNJ-42756493) is a potent and orally available FGFR family inhibitor; inhibits FGFR1/2/3/4 with IC50s of 1.2, 2.5, 3.0 and 5.7 nM, respectively.
Erdafitinib (JNJ-42756493) is a potent and orally available FGFR family inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erdafitinib
CAS 1346242-81-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H30N6O2
Kvantitet 5 mg
Synonym JNJ-42756493
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (139.97 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1N=CC(C2=NC3=CC(N(C4=CC(OC)=CC(OC)=C4)CCNC(C)C)=CC=C3N=C2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 446.54
Formel vikt 446.54
Procent renhet 98.63%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease