Läs mer
Bochem™ Erdgas Bunsen brännare
Produktkod. 10038870
Diameter (metrisk):
76 mm
78 mm
80 mm
Höjd (metrisk):
160 mm
165 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10038870
Brand: Bochem™ 7330
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med naturgas/propan
  • Nålventil
  • För användning med naturgas/propan
  • Luftreglering
  • Pilotlåga
  • Max temperatur 1300 °C
  • DIN 30665
Specifikationer
Produkttyp Bunsen brännare
Gastyp Naturgas, propan, Propane
Material Nickel, Stål
Diameter (metrisk) 80 mm
Höjd (metrisk) 165 mm
Inkluderar Nålventil
Max. Temperatur (metrisk) 1300 °C
Vikt (metrisk) 0.8 kg