Läs mer
Bochem™ Erdgas TECLU brännare
Produktkod. 10314461
Gastyp:
Naturgas, propan, Propane
Produktkod. 10314461
Brand: Bochem™ 7400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar en nålventil. BOCHEM™ Erdgas TECLU Burner brinner varmare än Bunsen-brännare.
  • Luftreglering
  • Nålventil
  • Pilotlåga
  • Max temperatur 1300 °C
  • DIN 30665
Specifikationer
Produkttyp Teclu brännare
Gastyp Naturgas, propan, Propane
Material Nickel, Stål
Diameter (metrisk) 76 mm
Höjd (metrisk) 165 mm
Inkluderar Nålventil
Max. Temperatur (metrisk) 1300 °C
Antal per förpackning 1 st.