Läs mer
Erdosteine, MedChemExpress
Beskrivning
Erdosteine inhibits lipopolysaccharide (LPS)-induced NF-κB activation. Erdosteine has muco-modulatory, anti-bacterial, anti-inflammatory and anti-oxidant effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erdosteine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 84611-23-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H11NO4S2 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | RV 144 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (200.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (26.75 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |