missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Erdosteine Sulfoxide, Mikromol™
Beskrivning
Erdosteine Sulfoxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erdosteine Sulfoxide |
| CAS | 2167084-15-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Erdosteine Sulfoxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H11 N O5 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Erdosteine Sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO5S2/c10-6(3-16(14)4-7(11)12)9-5-1-2-15-8(5)13/h5H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)CS(=O)CC(=O)NC1CCSC1=O |
| IUPAC-namn | 2-[2-oxo-2-[(2-oxothiolan-3-yl)amino]ethyl]sulfinylacetic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?