Läs mer
Erdosteine Thioacid Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erdosteine Thioacid Disodium Salt |
| CAS | 254884-18-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 H11 N O5 S2 . 2 Na |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-[[(carboxymethyl)thio]acetyl]homocysteine Disodium Salt (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO5S2.2Na/c10-6(3-16-4-7(11)12)9-5(1-2-15)8(13)14;;/h5,15H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14);;/q;2*+1/p-2 |
| LEDER | [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CSCC(=O)NC(CCS)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;2-[[2-(carboxylatomethylsulfanyl)acetyl]amino]-4-sulfanylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.29 |
| Visa mer |