Läs mer
Erdosteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erdosteine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO4S2/c10-6(3-14-4-7(11)12)9-5-1-2-15-8(5)13/h5H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| Formel vikt | 249.0129 |
| Procent renhet | >95% |