missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ERGIC1 Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals™

Produktkod. 30604134 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30604134 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30604134 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP346556V

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

ERGIC1 Polyclonal antibody specifically detects ERGIC1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen ERGIC1
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 405
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment (ERGIC) 1, endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment protein 1, ERGIC-32FLJ39864, ERGIC32MGC14345, ER-Golgi intermediate compartment 32 kDa protein, KIAA1181endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment 32 kDa protein, NET24
Värd art Rabbit
Immunogen endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment(ERGIC) 1. (Uniprot# Q969X5)
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57222
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.