Läs mer
Ergocalciferol, 97.0 to 103.0%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15835138 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15835138 5 g Plastic bottle 5g
15855138 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15835138 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J15562.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-14-6
Molekylformel C28H44O
Molekylvikt (g/mol) 396.66
MDL-nummer MFCD00166988,MFCD11656674
InChI-nyckel MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Synonym ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
IUPAC-namn (1S,3E)-3-{2-[(1R,3aS,4E,7aR)-1-[(2R,3E,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-octahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene}-4-methylidenecyclohexan-1-ol
LEDER CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ergocalciferol
Smältpunkt 118°C to 119°C
Förpackning Plastic bottle
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1916682
Formel vikt 396.65
Procent renhet 97.0 to 103.0%
Fysisk form Powder
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ergocalciferol, Thermo Scientific
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ergocalciferol