missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ergocristine, TRC

Produktkod. 30377357
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377357 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30377357 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5974501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ergocristine
CAS 511-08-0
Molekylformel C35 H39 N5 O5
Kvantitet 1 mg
Synonym Ergocristine (6CI,7CI,8CI), (5'α)-12'-Hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(phenylmethyl)ergotaman-3',6',18-trione, 8H-Oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine, ergotaman-3',6',18-trione deriv., Indolo[4,3-fg]quinoline, ergotaman-3',6',18-trione deriv., Ergocrystine, NSC 93743
InChI formel InChI=1S/C35H39N5O5/c1-20(2)34(37-31(41)23-16-25-24-11-7-12-26-30(24)22(18-36-26)17-27(25)38(3)19-23)33(43)40-28(15-21-9-5-4-6-10-21)32(42)39-14-8-13-29(39)35(40,44)45-34/h4-7,9-12,16,18,20,23,27-29,36,44H,8,13-15,17,19H2,1-3H3,(H,37,41)/t23-,27-,28+,29+,34-,35+/m1/s1
LEDER CC(C)[C@@]1(NC(=O)[C@H]2CN(C)[C@@H]3Cc4c[nH]c5cccc(C3=C2)c45)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C1=O
Molekylvikt (g/mol) 609.71
Formel vikt 609.2951
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.