Description
- Ergonomisk sits för användning med Thermo Scientific biosäkerhetsskåp
- Justerbar höjd, 23 till 30,5 tum
- Sätet lutar 0 till 15 grader framåt
- 2 tum tjock, fullt stoppad sadelsadel, 21 tum bred och 16,5 tum djup
- 0,5 μm filtreringssystem i sätesfällorna, 99,9 % av partiklarna som släpps ut från sätet
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Pall (rygglös) |
| Färg | Beige |
| Justerbar (höjd) | 23 till 30,5 tum |
| Justerbar | Ja |
| Tillbaka stil | Öppna |
| Med armstöd | Nej |
| Med ryggstöd | Nej |
| Med hjul | Ja |
| Fotstöd | Ja |
| Med svankstöd | Ja |
| Show More |