Läs mer
Ergolin-8Beta-karboxylsyra metylesterhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ergoline-8beta-carboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1075250-77-9 |
| Molekylformel | C16H19ClN2O2 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | Methyl 9,10-Dihydro-6-norlysergate Hydrochloride, Methyl ergoline-8beta-carboxylate Hydrochloride, 6-Nor-9,10-dihydrolysergic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (8beta)-Ergolinecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O2.ClH/c1-20-16(19)10-5-12-11-3-2-4-13-15(11)9(7-17-13)6-14(12)18-8-10;/h2-4,7,10,12,14,17-18H,5-6,8H2,1H3;1H/t10-,12-,14-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.COC(=O)[C@H]1CN[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc([C@H]2C1)c34 |
| IUPAC-namn | metyl (6aR,9R,10aR)-4,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahydroindolo[4,3-fg]kinolin-9-karboxylat; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.79 |
| Formel vikt | 306.1135 |