Beskrivning
Ergomate tar bort behovet av att hålla plattan i alla vinklar och möjliggör säker dispensering, vilket resulterar i enklare, säkrare och mer exakt pipettering.
Enligt ISO 8655 rekommendationer bör dispensering av särskilt små volymer göras mot insidan av det mottagande kärlet. Ergomate är ett idealiskt verktyg för att hitta rätt positionering vid pipettering.
Mikroplattor för snabb identifiering och provhantering.
Galler är dubbelsidiga. Baksidan med numrering från 1-12.
Tallrikhållare
När den är omvänd skapar platthållaren en idealisk aerosolbarriär för användning i huvar eller på bänkytor.
Tallrikhållaren kan vändas och användas för pipettering med plan yta eller som inkubationsstation med lock.
Idealisk för säker transport av tallrikar.
Ej autoklaverbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med | Pipetter |
| Material | Polypropen |
| Typ | 120 ml reagenskärl |
| Volym (metrisk) | 120 ml |
| För användning med (utrustning) | Flerkanaliga pipetter |
| Kvantitet | 120mL |