Läs mer
MedChemExpress Ergosterol
Produktkod. 16499016
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16499016 100 mg
1 options
Produktkod. 16499016 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0181
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Ergosterol is the primary sterol found in fungi, with antioxidative, anti-proliferative, and anti-inflammatory effects.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 396.65 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
CAS 57-87-4
Produkttyp Natural Products
Renhet 97.0%
Löslighet DMSO : 3.57 mg/mL (9.00 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 2.6 mg/mL (6.55 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Synonym Ergosterin∣ Provitamin D∣ Provitamin D2
Mål Endogenous Metabolite