Learn More
MedChemExpress Ergosterol
Specifications
Specifications
| Content And Storage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Molecular Weight (g/mol) | 396.65 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 57-87-4 |
| Product Type | Natural Products |
| Purity | 97.0% |
| Solubility | DMSO : 3.57 mg/mL (9.00 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 2.6 mg/mL (6.55 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Synonym | Ergosterin∣ Provitamin D∣ Provitamin D2 |
| Target | Endogenous Metabolite |
| Show More |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?