Läs mer
Ergosterol, 96 %, kan fortsätta upp till ca 6 % vatten
Beskrivning
Ergosterol kan användas för att studera funktionen hos antisvampläkemedel såsom Amphotericin B och dess analoger och för att studera ergosterolbiosyntesvägen inom olika svampar. Det fungerar som en användbar indikator på levande svampbiomassa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ergosterol kan användas för att studera funktionen hos antifungala läkemedel såsom Amphotericin B och dess analoger och för att studera ergosterolbiosyntesvägen inom olika svampar. Det fungerar som en användbar indikator på levande svampbiomassa.
Löslighet
Lösligt i vatten (< 1 mg/ml vid °25 C), kloroform (50 mg/ml), DMSO (< 1 mg/ml vid °25 C), etanol (< 1 mg/ml vid 25°°C) och eter (14,29 mg/ml).
Noter
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från luft, ljus och oxidationsmedel, baser och ljus. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara mörkt. Förvaras under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ergosterol hydrate |
| Smältpunkt | 154 °C till 160 °C |
| Analysprocentintervall | 0.96 |
| Anteckningar om analysprocent | (torrvikt), forts. fram till≈ 6% vatten |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,3659 |
| Synonym | ergosterol, provitamin d2, unii-z30ray509f, ergosterin, ergosta-5,7,22e-trien-3beta-ol, 5,7,22-ergostatrien-3beta-ol, 3beta-hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 22e,24s-24-methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 22e-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 3b,22e |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (<1 mg/ml vid 25 °C), kloroform (50 mg/ml), DMSO (<1 mg/ml vid 25 °C), etanol (<1 mg/ml vid 25 °C) och eter (14,29 mg/ml). |
| LEDER | CC(C)C(C)C=CC(C)C1CCC2C1(CCC3C2=CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.