Läs mer
Ergosterol, 96 %, kan fortsätta upp till ca 6 % vatten
Produktkod. 11486686
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486686 100 g 100g
11466686 5 g 5g
11476686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Product Code. 11486686 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23840.22
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Förvara kyla | CAS: 57-87-4 | C28H44O | 396,659 g/mol
Ergosterol kan användas för att studera funktionen hos antisvampläkemedel såsom Amphotericin B och dess analoger och för att studera ergosterolbiosyntesvägen inom olika svampar. Det fungerar som en användbar indikator på levande svampbiomassa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Ergosterol kan användas för att studera funktionen hos antifungala läkemedel såsom Amphotericin B och dess analoger och för att studera ergosterolbiosyntesvägen inom olika svampar. Det fungerar som en användbar indikator på levande svampbiomassa.
Löslighet
Lösligt i vatten (< 1 mg/ml vid °25 C), kloroform (50 mg/ml), DMSO (< 1 mg/ml vid °25 C), etanol (< 1 mg/ml vid 25°°C) och eter (14,29 mg/ml).
Noter
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från luft, ljus och oxidationsmedel, baser och ljus. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara mörkt. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-87-4
Molekylformel C28H44O
MDL-nummer MFCD00003623
InChI-nyckel DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N
PubChem CID 444679
ChEBI CHEBI:16933
Specifications
Kemiskt namn eller material Ergosterol hydrate
Smältpunkt 154 °C till 160 °C
Analysprocentintervall 0.96
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), forts. fram till∼ 6% vatten
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,3659
Synonym ergosterol, provitamin d2, unii-z30ray509f, ergosterin, ergosta-5,7,22 e-trien-3 beta-ol, 5,7,22-ergostatrien-3beta-ol, 3beta-hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 22e,24s-24-methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 22e-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 3b,22e
Löslighetsinformation Löslig i vattenlösning (<1 mg/ml vid 25 °C), kloroform (50 mg/ml), DMSO (<1 mg/ml vid 25 °C), etanol (<1 mg/ml (vid 25 °C) och eter (14,29 mg/ml).)
LEDER CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn (1R,3aR,7S,9aR,9bS,11aR)-1-[(2R,3E,5R)-5,6-dimetylhept-3-en-2-yl]-9a,lla-dimet hyl-lH,2H,3H,3aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyklopenta[a]fenantren-7-ol
Molekylvikt (g/mol) 396.66
Formel vikt 396,65 (Vattenfattig)
Procent renhet 96%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.