Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ergosterol, 98%
Produktkod. 10500591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10500591 5 g Glasflaska 5g
10677642 25 g Glasflaska 25g
10381044 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10500591 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 117810050
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 57-87-4 | C28H44O | 396,64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-87-4
Molekylformel C28H44O
Molekylvikt (g/mol) 396.64
MDL-nummer MFCD00003623
InChI-nyckel DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N
Synonym ergosterol, provitamin d2, unii-z30ray509f, ergosterin, ergosta-5,7,22e-trien-3beta-ol, 5,7,22-ergostatrien-3beta-ol, 3beta-hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 22e,24s-24-methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 22e-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 3b,22e
PubChem CID 444679
ChEBI CHEBI:16933
IUPAC-namn (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimetylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimetyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-dekapentanthydro-1H-cyklopenthydro-en-hr-en
LEDER CC(C)C(C)C=CC(C)C1CCC2C1(CCC3C2=CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ergosterol
Smältpunkt 156 °C till 158 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 250 °C (1,3 Pa)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 06,III,3099
Merck Index 15, 3716
Specifikt rotationsförhållande −120,00 (20,00 °C c=1,CHC13)
Specifik rotation -120
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig i vatten. Andra lösligheter: löslig i bensen, 1g/660 ml alkohol - 1g/45 ml kokande alkohol, 1g/70 ml eter - 1g/39 ml kokande eter, 1 g/31 ml kloroform
Formel vikt 396.64
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristallina nålar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.