Läs mer
Ergosterol, Mikromol™
Produktkod. 17969644
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17969644 100 mg
17908964 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17969644 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1511.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ergosterol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ergosterol
CAS 57-87-4
Analyt- eller komponentnamn Ergosterol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C28 H44 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ergosterol (Provitamin D2), Ergosterol (8CI), Ergosterin, Provitamin D, Provitamin D2, Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3beta,22E)-, Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3β,22E)-, (3β,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3beta,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (22E,24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, (22E,24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, (24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, (24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, 24-Methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 24-Methylcholesta-5,7,22-trien-3β-ol, 24R-Methylcholesta-5,7,22E-trien-3beta-ol, 24R-Methylcholesta-5,7,22E-trien-3β-ol, 24alpha-Methyl-22E-dehydrocholesterol, 24α-Methyl-22E-dehydrocholesterol, 3beta-Hydroxyergosta-5,7,22-triene, 3β-Hydroxyergosta-5,7,22-triene, Ergocalciferol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C28H44O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,18-20,22,24-26,29H,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
LEDER CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimetylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimetyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-dekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 396.65
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 396,3392 g/mol