Läs mer
Ergosterol, TRC
Produktkod. 17967724
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17967724 1 g
17948984 100 mg
17929644 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17967724 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5992401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-87-4
Molekylformel C28 H44 O
Molekylvikt (g/mol) 396.65
Synonym Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3β,22E)-, Ergosterol (8CI), (3β,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (22E,24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, (24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, 24-Methylcholesta-5,7,22-trien-3β-ol, 24R-Methylcholesta-5,7,22E-trien-3β-ol, 24α-Methyl-22E-dehydrocholesterol, 3β-Hydroxyergosta-5,7,22-triene, Ergosterin, Provitamin D, Provitamin D2
IUPAC-namn (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimetylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimetyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-dekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-ol
LEDER CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ergosterol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C28H44O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,18-20,22,24-26,29H,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
Formel vikt 396.3392
Procent renhet >95%