Läs mer
Ergovaline, TRC
Produktkod. 30374820
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374820 0.5 mg
30373707 5 mg
30379461 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30374820 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE6000500.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2873-38-3
Molekylformel C29 H35 N5 O5
Molekylvikt (g/mol) 533.6187
Synonym (5'α)-12'-Hydroxy-2'-methyl-5'-(1-methylethyl)-ergotaman-3',6',18-trione, 8H-Oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine, ergotaman-3',6',18-trione deriv., 4,6,6a,7,8,9-hexahydro-7-methyl-N-(octahydro-10b-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,6-dioxo-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl)- indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
LEDER CC(C)[C@@H]1N2C(=O)[C@](C)(NC(=O)[C@H]3CN(C)[C@@H]4Cc5c[nH]c6cccc(C4=C3)c56)O[C@@]2(O)[C@@H]7CCCN7C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ergovaline
InChI formel InChI=1S/C29H35N5O5/c1-15(2)24-26(36)33-10-6-9-22(33)29(38)34(24)27(37)28(3,39-29)31-25(35)17-11-19-18-7-5-8-20-23(18)16(13-30-20)12-21(19)32(4)14-17/h5,7-8,11,13,15,17,21-22,24,30,38H,6,9-10,12,14H2,1-4H3,(H,31,35)/t17-,21-,22+,24+,28-,29+/m1/s1
Kvantitet 0.5 mg
Formel vikt 533.2638
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.