Läs mer
Ergovaline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ergovaline |
| InChI formel | InChI=1S/C29H35N5O5/c1-15(2)24-26(36)33-10-6-9-22(33)29(38)34(24)27(37)28(3,39-29)31-25(35)17-11-19-18-7-5-8-20-23(18)16(13-30-20)12-21(19)32(4)14-17/h5,7-8,11,13,15,17,21-22,24,30,38H,6,9-10,12,14H2,1-4H3,(H,31,35)/t17-,21-,22+,24+,28-,29+/m1/s1 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 533.2638 |
| Frakt skick | Room Temperature |