Läs mer
Erianin, MedChemExpress
Beskrivning
Erianin, often used as an antipyretic and analgesic agent, could inhibit IDO-induced tumor angiogenesis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erianin |
| CAS | 95041-90-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H22O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (314.11 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC(CCC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=CC=C1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.36 |
| Formel vikt | 318.36 |
| Visa mer |