Läs mer
Cole-Parmer™ Erie Scientific™ Vanligt glas med klippta hörn
Handla allt Cole-Parmer Produkter
:
Tjocklek: 1mm
Beskrivning
Minska risken för att du skär dig i fingret eller sliter en handske när du använder dessa diabilder. Cole-Parmer™ Erie Scientific™ Clipped-Corner Plain Glass Slides har klippta hörn för enkel hantering, perfekt för att göra utsmetningar.
Drastiskt avklippta hörn håller provet borta från objektglasets kanter.
- Objektglasen mäter 75 x 25 mm och är 1 mm tjocka
- Finns i en brutto (144 bilder)
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Bredd (metrisk) | 25 mm |
| Material | Vanligt glas |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Objektglas för mikroskop |
| Hörnstil | Klippt |
| Kvantitet | 144 st |