Läs mer
Cole-Parmer™ Erie Scientific™ Microsoft Bilder
Handla allt Cole-Parmer Produkter
:
75mm x 25mm
Beskrivning
- Minska drastiskt risken för att skära fingret eller slita en handske när du använder dessa diabilder.
- Avklippta hörn håller provet borta från kanterna på objektglaset, perfekt för —att göra utsmetningar
- Objektglasen mäter 75 x 25 mm och är 1 mm tjocka.
- Finns i en brutto (144 diabilder).
- Superfrost diabilder ger en kemiskt resistent, ogenomskinlig vit skrivyta för enkel märkning.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Bredd (metrisk) | 25 mm |
| Matt | SuperFrost |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Hörnstil | Klippt |
| Kvantitet | 144 st |
| Mått (L x B) | 75 x 25 mm |