Läs mer
Erio Green B (Teknisk grad), TRC
Produktkod. 30388071
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388071 500 mg
30380752 50 mg
30387775 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30388071 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE600093500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12768-78-4
Molekylformel C31 H33 N2 O6 S2 . Na
Molekylvikt (g/mol) 616.72
Synonym 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-, N-Et- or N-Me-quaternized, hydroxide, inner salt, sodium salt, Acid Green 16, Acid Green V, Acid Green V Naphthaline, Acid Green VS, Acid Green Zh, Acid Naphthalene Green V, Acid Pure Green V, Amido Green V, Anadurm Green A-V, BRYacid Green V, Best Acid Naphthalene Green V, Borunil Green A-FG, Colocid Green V, Covalene Brilliant Green G, Daiwa Green 70, Dinacid Green V, Duasyn Acid Green V, Duasyn Acid Green VS, Dyacid Green B, Dycosacid Green VS, Erio Green B, Everlan Green EV, Hispacid Brilliant Green SA 2G, Ichoacid Green V, Indacid Green V, Kemacid Green V, Lecotan Green J, Leoctan Green J, Libacid Green LV, Lissamine Green V, Lissamine Green V 200, Merantine Green V, Naphthalene Green V, Naphthalene Green VS, Naphthalene Green VSC, Naphthalene Green Y, Naphthazine Brilliant Green G, Pacid Green V, Ratna Acid Green V, Ravi Acid Green V, Sandolan Brilliant Green E-B, Sandolan Brilliant Green E-BI, Simacid Acid Green, Triacid Pure Green V, Triacor Green VT, Vicoacid Green V
IUPAC-namn natrium; 4-[[4-(dietylamino)fenyl]-(4-dietylazaniumylidencyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]naftalen-2,7-disulfonat
LEDER [Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)c3cc(cc4cc(ccc34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acid Green 16
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C31H34N2O6S2.Na/c1-5-32(6-2)25-13-9-22(10-14-25)31(23-11-15-26(16-12-23)33(7-3)8-4)30-21-28(41(37,38)39)20-24-19-27(40(34,35)36)17-18-29(24)30;/h9-21H,5-8H2,1-4H3,(H-,34,35,36,37,38,39);/q;+1/p-1
Formel vikt 616.1678