Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome Svart T
Produktkod. 11468167
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468167 500 g 500g
11458167 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468167 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17536.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461,38 g/mol
Eriochrome svart T används som en indikator inom analytisk kemi. Det används också för att detektera sällsynta jordartsmetaller. Den finner tillämpning vid färgning och tryckning av ulltyg, färgning av silke och nylon samt vid läderfärgning. Det kan användas vid spektrofotometrisk bestämning av difenhydraminhydroklorid i farmaceutiska preparat. Som en komplexometrisk indikator är den användbar vid bestämning av vattnets hårdhet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
Eriochrome svart T används som en indikator inom analytisk kemi. Det används också för att detektera sällsynta jordartsmetaller. Den finner tillämpning vid färgning och tryckning av ulltyg, färgning av silke och nylon samt vid läderfärgning. Det kan användas vid spektrofotometrisk bestämning av difenhydraminhydroklorid i farmaceutiska preparat. Som en komplexometrisk indikator är den användbar vid bestämning av vattnets hårdhet.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något löslig i alkohol och aceton.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1787-61-7
Molekylformel C20H12N3NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 461.38
MDL-nummer MFCD00003935
InChI-nyckel JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Synonym C.I. 14645; Mordant Black 11
PubChem CID 87355429
LEDER [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eriochrome Black T
Beilstein 4121162
Merck Index 14,3667
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol och aceton.
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn natrium (4Z)-4-[2-(1-hydroxinaftalen-2-yl)hydrazin-1-yliden]-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydronaftalen-1-sulfonat
Formel vikt 461.39
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Eriochrome Black T
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-Naphthalenesulfonic acid monosodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.