missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Eriochrome Black T (C.I. 14645), Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eriochrome Black T (C.I. 14645) |
| CAS | 1787-61-7 |
| MDL-nummer | MFCD00003935 |
| Synonym | Eriochrome black T (C.I. 14645), Chrome black T, 2-Hydroxy-1-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-6-nitronaphthalene-4-sulfonic acid sodium salt, Eriochrome black T (C.I. 14645) |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.38 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?