Läs mer
Eriochrome Black T, Pure, C.I.14645, Metal Indicator, Fisher Chemical™
Produktkod. 10793981 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10793981 25 g 25g
10467060 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10793981 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0100/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Eriochrome Black T, Pure, C.I.14645, Metal Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1787-61-7
Molekylformel C20H12N3NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 461.38
MDL-nummer MFCD00003935
InChI-nyckel JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
PubChem CID 87355429
LEDER [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
IUPAC-namn (4Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinylidene]-7-nitro-3-oxonaphthalene-1-sulfonic acid;sodium
Formel vikt 461.38g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Black
pH 3.7
Kvantitet 25 g
Fysisk form Powder
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Eriochrome Black T
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.