Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome™ Svart T, ren, indikatorkvalitet
Produktkod. 10793421 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10793421 100 g Glasflaska 100g
10460121 25 g Glasflaska -
10073110 500 g Glasflaska 500g
10256570 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10793421 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 228361000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1787-61-7
Molekylformel C20H12N3NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 461.38
MDL-nummer MFCD00003935
InChI-nyckel JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Synonym C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
PubChem CID 87355429
IUPAC-namn (4Z)-4-[(1-hydroxinaftalen-2-yl)hydrazinyliden]-7-nitro-3-oxonaftalen-1-sulfonsyra;natrium
LEDER [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eriochrome™ Black T
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Lämplighet Passen (för komplexometrisk bestämning av metaller)
UV-spektrometri Följer
Beilstein 16, III, 320
Merck Index 15, 3725
Färg Svart till Svart/Brun
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig.
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 461.38
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Eriochrome Svart T
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.