Läs mer
Eriochrome™ Blå Svart B, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15695560
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15695560 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15695560 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 4554025G
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Indikator (för komplexometri)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eriochrome™ Blue Black B
CAS 3564-14-5
Molekylformel C20H13N2NaO5S
MDL-nummer MFCD00003934
UN-nummer NONH for all modes of transport
InChI-nyckel YRFCCVCSEVISHI-GXTSIBQPSA-M
LEDER [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC=CC=C12)S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn natrium;4-[(1-hydroxinaftalen-2-yl)hydrazinyliden]-3-oxonaftalen-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 416.38
PubChem CID 23722702
Formel vikt 416.38g/mol
Förpackning Glasflaska
Färg Svart
pH 9.5 (at 10 g/L 20°C)
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Eriochrome Blue Black B
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonate