Läs mer
Eriochrome Cyanine R, Pure, C.I.43820, Metal Indicator, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| CAS | 3564-18-9 |
| Molekylformel | C23H15Na3O9S |
| MDL-nummer | 12411 |
| Formel vikt | 536.39g/mol |
| Förpackning | Glass Jar |
| Färg | Brown/Red |
| Kvantitet | 25 g |
| Fysisk form | Solid |