Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome ∣r Blue Black B
Produktkod. 15485639
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485639 100 g 100g
15495639 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485639 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63396.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3564-14-5 | C20H13N2NaO5S | 416.38 g/mol
Eriochrome är att göra titreringsindikator. Dubbad i vattenlösning eller alkohollöslig när den används för bestämning av kalcium, magnesium, mangan, zink och andra metalljoner, uppmätt vattenhårdhet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
Eriochrome är att göra titreringsindikator. Dubbad i vattenlösning eller alkohollöslig när den används för bestämning av kalcium, magnesium, mangan, zink och andra metalljoner, uppmätt vattenhårdhet.
Löslighet
Lösligt i vatten (20 g/L (20 C).
Anteckningar
Eriochrome är ett registrerat varumärke som tillhör Ciba Specialty Chemicals Corp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3564-14-5
Molekylformel C20H13N2NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 416.38
MDL-nummer MFCD00003934
InChI-nyckel YRFCCVCSEVISHI-GXTSIBQPSA-M
Synonym C.I. 14640; Mordant Black 3
PubChem CID 23722702
LEDER [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC=CC=C12)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eriochrome™ Blue Black B
Löslighetsinformation Soluble in water(20g/L (20 C).
IUPAC-namn natrium;4-[(1-hydroxinaftalen-2-yl)hydrazinyliden]-3-oxonaftalen-1-sulfonat
Formel vikt 416.39
Färg Svart till brunt
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.