missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ (+/-)-Eriodictyol

Beskrivning
(±)-Eriodictyol is a potent TRPV1 antagonist. Inhibits capsaicin (Cat. No. 0462) -induced Ca2+ influx in synaptosomes. Exhibits antinociceptive activity in animal models without affecting body temperature. Also antioxidant; protects against H2O2-induced neurotoxicity in vitro by activation of Nrf2/ARE signaling. Modeling studies predict binding to ACE2 preventing its interaction with SARS-CoV-2 S protein. Naturally-derived flavonoid. Orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-4 H-1-benzopyran-4-one |
| CAS | 4049-38-1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | TRPV Inhibitors |
| Molekylformel | C15H12O6 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?