missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Eriodictyol, MedChemExpress

Produktkod. 16451468
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16451468 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16451468 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0637

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Eriodictyol is a flavonoid isolated from the Chinese herb, with antioxidant and anti-inflammatory activity. Eriodictyol induces Nrf2 signaling pathway. Eriodictyol is also a potent influenza RNA-dependent RNA polymerase inhibitor with an IC50 of 18 nM.

Eriodictyol is a flavonoid isolated from the Chinese herb, with antioxidant and anti-inflammatory activity. Eriodictyol induces Nrf2 signaling pathway. Eriodictyol is also a potent influenza RNA-dependent RNA polymerase inhibitor with an IC50 of 18 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Eriodictyol
CAS 552-58-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H12O6
Kvantitet 5 mg
Synonym Huazhongilexone
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (433.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Molekylvikt (g/mol) 288.25
Formel vikt 288.25
Procent renhet 98.36%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.