missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Eriodictyol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Eriodictyol |
| CAS | 4049-38-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H12 O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavanone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-5,13,16-19H,6H2 |
| LEDER | Oc1cc(O)c2C(=O)CC(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3 |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-chroman-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.25 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?