Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Erioglaucin dinatriumsalt, rent
Produktkod. 10023110 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10023110 5 g Glasflaska 5g
10562821 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10023110 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 229730050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.49 SEK
    398.65 SEK / 5g
    Save 69.84 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 3844-45-9 | C37H34N2Na2O9S3 | 792,84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3844-45-9
Molekylformel C37H34N2Na2O9S3
Molekylvikt (g/mol) 792.84
MDL-nummer MFCD00012141
InChI-nyckel SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym brilliant blue fcf, acid blue 9, erioglaucine disodium salt, brilliant blue, FD&C blue no. 1, erioglaucine, alphazurine fg, FD&C blue no.1, fenazo blue xi, japan blue 1
PubChem CID 19700
ChEBI CHEBI:82411
IUPAC-namn dinatrium;2-[[4-[etyl-[(3-sulfonatofenyl)metyl]amino]fenyl]-[4-[etyl-[(3-sulfonatofenyl)metyl]azaniumyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl]bensensulfonat
LEDER CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erioglaucine disodium salt
Abs. 1000 (vid lambda min.)
Smältpunkt 283,0 °C
Färg Lila
Förlust vid torkning 10% max. (105 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 14, 855
Merck Index 15, 1379
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, olösliga i vegetabiliska oljor
Formel vikt 792.84
Kvalitet Ren
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.