Läs mer
Erioglaucinnatriumsalt
Produktkod. 15424299
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424299 5 g 5g
15434299 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424299 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61780.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3844-45-9 | C37H34N2Na2O9S3 | 792,844 g/mol
Erioglaucinnatriumsalt används som färgämne för livsmedel och andra ämnen för att framkalla en färgförändring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Erioglaucinnatriumsalt används som färgämne för livsmedel och andra ämnen för att framkalla en
färgförändring.
Löslighet Lösligt i vatten (30 mg
/ml), etanol.
Anteckningar
Färgämne: ca 60%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3844-45-9
Molekylformel C37H34N2Na2O9S3
Molekylvikt (g/mol) 792.844
MDL-nummer MFCD00012141
InChI-nyckel SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 42090; Acid Blue 9
PubChem CID 19700
ChEBI CHEBI:82411
IUPAC-namn dinatrium;2-[[4-[etyl-[(3-sulfonatofenyl)metyl]amino]fenyl]-[4-[etyl-[(3-sulfonatofenyl)metyl]azaniumyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl]bensensulfonat
LEDER CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erioglaucine sodium salt
Smältpunkt 283 °C
Merck Index 14,1373
Färg Lila
Löslighetsinformation Löslig i vatten (30 mg/ml), etanol.
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 792.86
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.